Merck
401811
Sigma-Aldrich
Sodium pentamethylcyclopentadienide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
(Pentamethylcyclopentadienyl)sodium, Sodium pentamethylcyclopentadiene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15Na
Número de CAS:
Peso molecular:
158.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.905 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC1=C(C)C(C)([Na])C(C)=C1C
InChI
1S/C10H15.Na/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
Clave InChI
NWRNNTRBUPLTKV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)