Merck
399108
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) fluoride
≥99.9%
Sinónimos:
Hexafluorotungsten, Tungsten hexafluoride
About This Item
Fórmula lineal:
WF6
Número de CAS:
Peso molecular:
297.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
El producto 399108 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9%
Formulario
gas (compressed)
bp
17.5 °C (lit.)
mp
2.3 °C (lit.)
cadena SMILES
F[W](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
Clave InChI
NXHILIPIEUBEPD-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Descripción general
Tungsten hexafluoride may be used as a precursor to prepare tungsten (VI) oxide.[1]
Envase
Packaged in cylinders.
Productos recomendados
A stainless steel control valve or gas regulator is recommended.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemical vapor deposition of tungsten oxide.
Kirss RU and Meda L
Applied Organometallic Chemistry, 12(3), 155-160 (1998)
Preguntas
1–3 de 3 Preguntas  
  1. What is the cylinder pressure of the gas in 399108-225G?
    1 respuesta
    1. This compound has a boiling point of 17.5°C. The material is chilled at the time of packaging and dispensed in liquid form, the lecture bottle is not pressurized. According to the literature, Tungsten(VI) fluoride has a vapor pressure of approximately 2.4 psig at room temperature. Thus, the bottle pressure is slightly above atmospheric.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?
  3. What are the dimensions of the steel cylinders for 399108, Tungsten(VI) fluoride?
    1 respuesta
    1. Both SKUs of product 399108 are in the same 440 ml carbon steel lecture bottle, CY9211 or Z175544 (same bottle).  The dimensions for that bottle are 2 diameter and 12.75 in. from the bottom to the nozzle on the valve."
      ¿Le ha resultado útil?