Merck
388254
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-piperidone
94%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
Beilstein:
116031
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
94%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
densidad
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-6(9)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
Clave InChI
NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)