365777
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
densidad
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Clave InChI
PESPBNYBZVIGRO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride is an organic building block.
Aplicación
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride may be used to prepare polysubstituted bisheterocycles with potential chemotherapeutic properties.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Journal of Heterocyclic Chemistry, 27, 351-351 (1990)