Merck
362719
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphine
98%
Sinónimos:
Bis(tert-butyl)phosphine, HP(t-Bu)2
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CPHC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.21
Beilstein:
1918492
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
densidad
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)(C)PC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19P/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H,1-6H3
Clave InChI
CRHWEIDCXNDTMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Di-tert-butylphosphine can be used in the synthesis of variety of ligands, such as Q-Phos,[1] for C-N, C-O, and C-C bond forming cross-coupling reactions.[1][2][3][4][5]
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Palladium-catalyzed ?-arylation of esters and amides under more neutral conditions.
Hama T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(37), 11176-11177 (2003)
Air stable, sterically hindered ferrocenyl dialkylphosphines for palladium-catalyzed C? C, C? N, and C? O bond-forming cross-couplings.
Kataoka N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67(16), 5553-5566 (2002)
A novel functionalized P,C,P pincer ligand complex.
Grimm JC, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 3(10), 511-514 (2000)
Catalytic C-S Cross-Coupling Reactions Employing Ni Complexes of Pyrrole-Based Pincer Ligands.
Venkanna GT, et al.
ACS Catalysis, 4(9), 2941-2950 (2014)
Q-Phos.
William S
Aldrich Chemfiles, 7.10, 12-12 (2007)