695823
Di-1-adamantylphosphine
97%
Sinónimos:
Bis(adamant-1-yl)phosphine, Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphine
Seleccione un Tamaño
93,80 €
Precio de catálogo134,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
93,80 €
Precio de catálogo134,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
181-185 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)PC45CC6CC(CC(C6)C4)C5
InChI
1S/C20H31P/c1-13-2-15-3-14(1)8-19(7-13,9-15)21-20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18,21H,1-12H2
Clave InChI
RRRZOLBZYZWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?