Merck
359947
Sigma-Aldrich
Borohydride, polymer-supported
Sinónimos:
(Polystyrylmethyl)trimethylammonium borohydride
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carbonyl reactive
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][B-]([H])([H])[H].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C4H12N.BH4/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H4/q+1;-1
Clave InChI
LSSMEJCYZMCNIN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reducing agent with greater selectivity than the corresponding alkali borohydrides.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthetic Communications, 19, 805-805 (1989)