Merck
359866
Sigma-Aldrich
Diethyl isocyanomethylphosphonate
97%
Sinónimos:
Isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CNCH2P(O)(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.14
Beilstein:
4674920
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
84-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isonitrile
phosphonate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-4-9-11(8,6-7-3)10-5-2/h4-6H2,1-2H3
Clave InChI
ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Copper-catalyzed cycloaddition reactions
  • Preparation of orally bioavailable diamide prodrugs that lower glucose in diabetic animals through inhibition of fructose-1,6-bisphosphatase
  • Synthesis of sterol analogs as antifungal agents against plant pathogens
  • Asymmetric synthesis of steroidal 2,5-diketopiperazines prepared via isocyanide chemistry based on stereoselective Ugi four component condensation and subsequent cyclocondensation reactions
  • The Passerini reaction
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)