Merck
348074
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
21,20 €
21,20 €
Precio de catálogo42,40 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
21,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
158.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
21,20 €
Precio de catálogo42,40 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
118-120 °C/50 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
Clave InChI
KMQWNQKESAHDKD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde is a halogen substituted benzaldehyde.
Aplicación
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde may be used in the synthesis of substituted α-cyanocinnamic acid, via Knoevenagel condensation reaction.[1] It may be used in the synthesis of 2-(2-benzimidazolyl)-3-(2-chloro-4-fluorophenyl)acrylonitrile.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Biological activity and DNA binding studies of 2-substituted benzimidazo [1, 2-a] quinolines bearing different amino side chains.
Perin N, et al.
MedChemComm, 4(12), 1537-1550 (2013)
Thorsten W Jaskolla et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(34), 12200-12205 (2008-08-30)
Matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) has become an enabling technology for the fields of protein mass spectrometry (MS) and proteomics. Despite its widespread use, for example, in protein identification via peptide mass fingerprinting, a comprehensive model for the generation of
Artículos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.