357502
2,4-Dichlorophenethylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.565 (lit.)
bp
75-76 °C/0.04 mmHg (lit.)
densidad
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3-4,11H2
Clave InChI
VHJKDOLGYMULOP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?