Merck
335584
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
98%
Sinónimos:
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-tolunitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H3(F)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
189.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4495 (lit.)
densidad
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C#N
InChI
1S/C8H3F4N/c9-7-5(4-13)2-1-3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
NMWOWGXPPBIZNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)