Merck
333468
Sigma-Aldrich
Silicon tetrabromide
99%
Sinónimos:
Tetrabromosilane
About This Item
Fórmula lineal:
SiBr4
Número de CAS:
Peso molecular:
347.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
El producto 333468 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
densidad de vapor
2.8 (vs air)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: silicon
bp
153 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
densidad
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
Clave InChI
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Silicon tetrabromide (SiBr4) may be used to prepare photoluminescent silicon nanocrystals by chemical reduction with alkaline metals.[1][2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Photoluminescent silicon nanocrystals stabilized by ionic liquid.
Kamyshny A, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 13(5), 1971-1978 (2011)
Double stabilization of nanocrystalline silicon: a bonus from solvent.
Kolyagin YG, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 18(1), 17-17 (2016)
Artículos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.