Merck
303747
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
148.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(Methylthio)-1-hexanol may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)