301566
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
120-121 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC1(C)C(C(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,10)
Clave InChI
SFHVXKNMCGSLAR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?