Merck
209759
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
98%
Seleccione un Tamaño
10 G
109,00 €
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
109,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C3H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
2323873
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
190-191 °C/745 mmHg (lit.)
densidad
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC1CC1C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-2-4(3)5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
AYEGPMGNMOIHDL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid is a component of curacin A[1].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient asymmetric synthesis of cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid.
Onoda T, et al.
Tetrahedron, 52(42), 13327-13338 (1996)