298069
(±)-5-Decanolide
≥98%
Sinónimos:
δ-Decanolactone
Seleccione un Tamaño
105,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
105,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
densidad
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?