Merck
297763
Sigma-Aldrich
4-Pyridazinecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
244.2 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H,8,9)
Clave InChI
JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Surface electrochemical studies of 4-pyridazinecarboxylic acid adsorbed at Pt(111) surfaces by electron energy-loss and Auger spectroscopy has been reported[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Multinitrogen heteroaromatics studied at Pt (111) surfaces by EELS, Auger spectroscopy, and electrochemistry: pyrazine, pyrimidine, pyridazine, 1, 3, 5-triazine, and their carboxylic acid derivatives.
Chaffins SA, et al.
Langmuir, 6(7), 1273-1281 (1990)