Merck
285056
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinónimos:
3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
179.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
densidad
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clave InChI
DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)