Merck
277487
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydro-3-furanone
98%
Sinónimos:
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
Seleccione un Tamaño
5 G
16,45 €
16,45 €
Precio de catálogo23,50 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
16,45 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
1341334
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
16,45 €
Precio de catálogo23,50 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketone
cadena SMILES
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-Methyltetrahydro-3-furanone has been employed as an quorum sensing inhibitor-molecule to investigate its effect on growth and biofilm formation in Hafnia alvei[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eliseth Souza Viana et al.
Biological research, 42(4), 427-436 (2010-02-09)
The objective of this study was to detect the presence of acyl homoserine lactones (AHLs), signal molecules of the quorum sensing system in biofilm formed by Hafnia alvei strains. It also evaluated the effect of synthetic quorum sensing inhibitors in