274321
Phytic acid dodecasodium salt hydrate
Sinónimos:
myo-inositol hexakis(dihydrogen phosphate) dodecasodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H18O24P6 · 12Na · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
935.91 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
impurezas
10-15% water
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?