251356
Methylenecyclopentane
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
densidad
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C1CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h1-5H2
Clave InChI
NFJPEKRRHIYYES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?