247375
Boron tribromide dimethyl sulfide complex
97%
Sinónimos:
Dimethyl sulfide-tribromoborane, Tribromoborane-methyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
106-108 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
C[S+](C)[B-](Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H6BBr3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Clave InChI
NCVLHAUANAMSTL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To deprotect the methylenedioxy acetal bonding of poly vinyl-1, 3-benzodioxole.
- To prepare benzyl S,S′-diphenyl acetal by reacting with carboxylic acid and thexylphenylthioborane.
- To prepare Baylis-Hillman adducts by the reaction of aldehydes with 3-buten-2-one.
- Precursor of HIV protease inhibitor KNI 764 using cation-exchange resin mediated Mannich reaction
Reagent for:
- Baylis-Hillman reactions
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?