Merck
244341
Sigma-Aldrich
2-Butyn-1-ol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C≡CCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
1733676
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−2.2 °C (lit.)
densidad
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC#CCO
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3
Clave InChI
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-Butyn-1-ol was used in the synthesis of homocoupling products, [{Ru(P(OCH3)3)2(CH3CN)3}2{μ-SCRCHCH(OCH2CCR)S}](CF3SO3)4.
Synthesis of macrocyclic ethers via metathesis reactions of cyclohexanes and cyclohexenes with allylic and propargylic side chains.†
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
European Journal of Organic Chemistry, 3727-3727 (2007)
Kazuko Matsumoto et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(44), 13106-13113 (2002-10-31)
A variety of inter- and intramolecular dehydration was found in the reactions of [[Ru(P(OCH(3))(3))(2)(CH(3)CN)(3)](2)(mu-S(2))](CF(3)SO(3))(4) (1) with hydroxyl substituted alkenes and alkynes. Treatment of 1 with allyl alcohol gave a C(3)S(2) five-membered ring complex, [[Ru(P(OCH(3))(3))(2)(CH(3)CN)(3)](2)[mu-SCH(2)CH(2)CH(OCH(2)CH=CH(2))S]](CF(3)SO(3))(4) (2), via C-S bond formation after