Merck
242063
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
97%
Sinónimos:
(S)-(−)-N,N,α-Trimethylbenzylamine
Seleccione un Tamaño
1 G
74,90 €
74,90 €
Precio de catálogo107,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
74,90 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
149.23
Beilstein:
3196218
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
74,90 €
Precio de catálogo107,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −49.2°, c = 1 in methanol
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
BVURNMLGDQYNAF-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)