Merck
452823
Sigma-Aldrich
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
99%
Sinónimos:
(+)-Bis[(R)-α-methylbenzyl]amine, [R-(R*,R*)]-(+)-Bis(α-methylbenzyl)amine
Seleccione un Tamaño
1 G
61,50 €
10 G
387,00 €
61,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
61,50 €
10 G
387,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
[C6H5CH(CH3)]2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
225.33
Beilstein:
3590931
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
61,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +199.0°, neat
pureza óptica
ee: ≥99% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.5523 (lit.)
bp
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
C[C@@H](N[C@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16/h3-14,17H,1-2H3/t13-,14-/m1/s1
Clave InChI
NXLACVVNHYIYJN-ZIAGYGMSSA-N
Aplicación
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine can be used:
  • In the synthesis of β-amino acids.[1]
  • In the preparation of chiral C(19)-C(26) and C(27)-C(32) moieties of scytophycin C.[2]
  • To induce enantioselectivity in the deprotonation of prochiral ketones.[3]
  • As a starting material for the synthesis of chiral phenolate ligands through Mannich condensation reaction.[4]
  • In the synthesis of chiral phosphoramidite ligands.[5]
  • To prepare chiral cyclic isoimidium salts, which are further used to synthesize chiral lactones through Diels-Alder reaction.[6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Robert K Boeckman et al.
Organic letters, 12(20), 4524-4527 (2010-09-17)
Diels-Alder reactions of cyclic isoimidium salts are described. The corresponding cycloadducts are obtained with high regio- and stereoselectivity. The use of homochiral cyclic isoimidium salts delivers cycloadducts with excellent diastereoselectivity (>99:1) that can be efficiently converted to enantiomerically pure lactones.
Javier Francos et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(3), 1408-1412 (2013-11-10)
A study has been conducted to determine whether lithium magnesiates are feasible candidates for the enantioselective deprotonation of 4-alkylcyclohexanones. The commercially available chiral amine (+)-bis[(R)-1-phenylethyl]amine (2-H) was utilised to induce enantioselection. When transformed to its lithium salt and combined with
Davies, S.G. Ichihara, O.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 183-183 (1991)
Asymmetric synthesis of R-beta-amino butanoic acid and S-beta-tyrosine: Homochiral lithium amide equivalents for Michael additions to alpha, beta-unsaturated esters.
Davies SG and Ichihara O
Tetrahedron Asymmetry, 2(3), 183-186 (1991)
Scalable Route to Chiral Phosphoramidites
Krasutsky SG and Jacobo SH
International Journal of Chemistry (Canadian Center of Science and Education), 8(2) (2016)