Merck
235237
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
99%
Sinónimos:
2-Chlorophenyl dichlorophosphate
Seleccione un Tamaño
25 G
76,70 €
76,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
76,70 €
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2P(O)OC6H4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
245.43
Beilstein:
911009
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
76,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.538 (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ccccc1OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4H
Clave InChI
VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate has been used in the preparation of:
  • mononucleotide building blocks[1]
  • oligonucleotides and oligonucleotide phosphorothioates in solution[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dealkylation of nucleoside arylmethyl 2-chlorophenyl phosphates: the 2, 4-dinitrobenzyl protecting group.
Christadoulou C and Reese CB.
Tetrahedron Letters, 24(9), 951-954 (1983)
A new approach to the synthesis of oligonucleotides and their phosphorothioate analogues in solution.
Reese CB and Song Q.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(21), 2787-2792 (1997)
Stereoselective chain elongation at C-3 of cysteine through 2,3-dihydrothiazoles, without racemization. Preparation of 2-amino-5-hydroxy-3-mercaptoalkanoic acid derivatives
Andre Jeanguenat and Dieter Seebach
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2291-2298 (1991)