Merck
220760
Sigma-Aldrich
K-Selectride® solution
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
Sinónimos:
Potassium tri-sec-butylborohydride solution
Seleccione un Tamaño
100 ML
132,00 €
800 ML
740,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
132,00 €
800 ML
740,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
K[CH(CH3)CH2CH3]3BH
Número de CAS:
Peso molecular:
222.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
densidad
0.913 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[H][B]([K])(C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.K/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
Clave InChI
NHEDTYWJTOUTDG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Reducing reagent
Reactant for:
  • Preparation of a PCP-pincer palladium hydride-K-Selectride complex
  • Formation of P-H, P-C, and C-H bonds by hydride attack
  • Stereoselective conjugate hydride reduction reactions
Stereoselective reducing agent for ketones.[1][2][3] Hydride employed in regioselective reactions with transition metal ligands.[4][5]
Información legal
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marlen Putz et al.
Frontiers in chemistry, 8, 435-435 (2020-06-09)
Trenbolone is a synthetic anabolic-androgenic steroid, which has been misused for performance enhancement in sports. The detection of trenbolone doping in routine sports drug testing programs is complex as methods utilizing gas chromatography/mass spectrometry are complicated by unspecific derivatization products
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1236-1236 (1992)
Aldrichimica Acta, 7, 55-55 (1974)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 67, 180-180 (1994)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1747-1747 (1993)