218944
Diethylstilbestrol, mixture of cis and trans
97%
Sinónimos:
DES
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
170-172 °C (lit.)
cadena SMILES
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
Clave InChI
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Información sobre el gen
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?