Merck
190721
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-2-nitroaniline
97%
Sinónimos:
2-Nitro-p-phenetidine
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H3(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
111-113 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
CCOc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-13-6-3-4-7(9)8(5-6)10(11)12/h3-5H,2,9H2,1H3
Clave InChI
ISFYBUAVOZFROB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Ethoxy-2-nitroaniline may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N Bilic
Journal of chromatography, 543(2), 367-374 (1991-05-10)
A procedure for the simultaneous determination of both ascorbic and dehydroascorbic acid in dairy foods by high-performance liquid chromatography using precolumn derivatization with 4-methoxy- and 4-ethoxy-1,2-phenylenediamine is presented. The derivatives are isolated by solid-phase extraction and analysed by fluorescence detection