A7205
3-Acetamidophenol
97%
Sinónimos:
3′-Hydroxyacetanilide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
crystals
mp
145-148 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable