Merck
175129
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
99%
Sinónimos:
Antimony pentafluoride
About This Item
Fórmula lineal:
SbF5
Número de CAS:
Peso molecular:
216.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
densidad de vapor
2.2 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: antimony
bp
148-150 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
solubilidad
liquid sulfur dioxide: slightly soluble(lit.)
potassium fluoride: slightly soluble(lit.)
densidad
2.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clave InChI
VBVBHWZYQGJZLR-UHFFFAOYSA-I
Aplicación
HF/SbF5 is an excellent medium for the preparation of alkylidene oxonium salts.[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Rolf Minkwitz et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 844-847 (2001-10-24)
We have studied the preparation and isolation of the halogenated alkylidene oxonium salts CH(3)OCHX(+)MF(6)(-) (X = Cl, F; M = As, Sb). Addition of dichloromethylmethylether at -78 degrees C to the superacidic media HF/MF(5) resulted in the formation of the