8.12034
Antimony(V) fluoride
for synthesis
Sinónimos:
Antimony(V) fluoride, Antimony pentafluoride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
bp
149-150 °C/1013 hPa
mp
7 °C
densidad
2.99 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/5F.Sb
Clave InChI
TWNMFECGADOEOJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2