Merck
381292
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
powder, 99.8% trace metals basis
Sinónimos:
Antimony trifluoride, Trifluorostibine
Seleccione un Tamaño
100 G
135,00 €
500 G
429,10 €
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
135,00 €
500 G
429,10 €
About This Item
Fórmula lineal:
SbF3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.76
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.8% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: antimony
impurezas
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
235 °C (dec.) (lit.)
densidad
4.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Sb](F)F
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
  • Structure and Properties of the Molecular Complex of Antimony(III) Fluoride with γ-Glycine: The paper details the structural type and properties of the antimony(III) fluoride complex with γ-glycine, contributing to the understanding of complexation behavior in these systems (Voit et al., 2019).
  • Crystal Structure and Ion Mobility in the Antimony(III) Fluoride Complex with Glycine: The study investigates the synthesis and ion mobility in antimony(III) fluoride complex with glycine, contributing to the field of coordination chemistry (Makarenko et al., 2018).
Otras notas
Contains lead
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)