17028
(3-Formyl-1-indolyl)acetic acid
≥97.0%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
197-200 °C (lit.)
197-200 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)Cn1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c13-7-8-5-12(6-11(14)15)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
Clave InChI
ZUUGBTJTGRTIFK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)