161454
5-(p-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin
≥99%
Sinónimos:
5-(4-Methylphenyl)-,5-phenylimidazolidine-2,4-dione, 5-Phenyl-5-(p-tolyl)hydantoin, MPPH, NSC 32105
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
mp
225-226 °C (lit.)
solubilidad
soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (DMF:HCl(2:1))
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20)
Clave InChI
WPAPSGQWYNPWCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?