161268
4-Phenyl-3-butyn-2-one
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.574 (lit.)
bp
75-76 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H8O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup