Merck
155853
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitroaniline
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
77,10 €
77,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
77,10 €
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.11
Beilstein:
2803491
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
77,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
97-100 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
Clave InChI
KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
2-fluoro-3-nitroaniline and 2-fluoro-1, 3-phenylenediamine.
Hudlicky M and Bell, HM.
Journal of Fluorine Chemistry, 4(1), 19-23Hudlicky-19-23Hudlicky (1974)
Yusuke Yamamoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(9), 585-600 (2019-09-03)
Amino acid derivative reactivity assay (ADRA) has previously been developed as an alternative method to direct peptide reactivity assay (DPRA) to evaluate key event 1 in skin sensitization mechanisms. However, when using alternative methods for skin sensitization, integrated approaches to