15523
N-Boc-4-isothiocyanatobutylamine
≥97.0%
Sinónimos:
tert-Butyl N-(4-isothiocyanatobutyl)carbamate, Boc-4-aminobutyl isothiocyanate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97.0%
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n20/D 1.504
densidad
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN=C=S
InChI
1S/C10H18N2O2S/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-5-4-6-11-8-15/h4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
KWATYFKNNFFFSH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves