Merck
15377
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Bzl)-OSu
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-O-benzyl-L-tyrosine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H28N2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
468.50
Beilstein:
1611534
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −6.5±0.5°, c = 2% in dioxane
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
149-153 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI
1S/C25H28N2O7/c1-25(2,3)33-24(31)26-20(23(30)34-27-21(28)13-14-22(27)29)15-17-9-11-19(12-10-17)32-16-18-7-5-4-6-8-18/h4-12,20H,13-16H2,1-3H3,(H,26,31)/t20-/m0/s1
Clave InChI
GKLFTQJJYUFASW-FQEVSTJZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)