Merck
15387
Sigma-Aldrich
(Boc-Cys-OH)2
≥98% (CE)
Sinónimos:
Nα,Nα′-di-Boc-L-cystine
Seleccione un Tamaño
5 G
78,50 €
78,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
78,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28N2O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
440.53
Beilstein:
2229312
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
78,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (CE)
actividad óptica
[α]20/D −120±3°, c = 2% in acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
Clave InChI
MHDQAZHYHAOTKR-UWVGGRQHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)