Merck
153230
Sigma-Aldrich
N-(2-Amino-4-chlorophenyl)anthranilic acid
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
70,50 €
70,50 €
Precio de catálogo141,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
70,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)NHC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
262.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
70,50 €
Precio de catálogo141,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
191 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c14-8-5-6-12(10(15)7-8)16-11-4-2-1-3-9(11)13(17)18/h1-7,16H,15H2,(H,17,18)
Clave InChI
HMVPMZFEYCGSTC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N-(2-Amino-4-chlorophenyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Young Jin Seong et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(7) (2020-05-13)
The rise of extensively drug-resistant and multidrug-resistant strains of Neisseria gonorrhoeae has occurred in parallel with the increasing demand for new drugs. However, the current methods of drug discovery are burdened with rigorous assessments and require more time than can