Merck
151041
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 151041, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.549 (lit.)
bp
102-103 °C/14 mmHg (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
densidad
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The D values of 2,4-Dimethylbenzaldehyde were studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determinations of large ZFS D-parameters in 2,4-, 2,5- and 3,4-dimethybenzaldehydes dispersed in durene single crystals.
Despres A and Migirdicyan E.
Chemical Physics, 22(1), 121-130 (1977)
Matthias Onghena et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(12), 2090-2102 (2014-11-20)
In 2011, the European Union prohibited the production of polycarbonate (PC) baby bottles due to the toxic effects of the PC monomer bisphenol-A. Therefore, baby bottles made of alternative materials, e.g. polypropylene (PP) or polyethersulphone (PES), are currently marketed. The