Documentos clave
8.21461
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
10 ML
92,60 €
100 ML
614,00 €
92,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
92,60 €
100 ML
614,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
2,4-(CH3)2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
239-856-7
NACRES:
NA.22
92,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (GC)
Formulario
liquid
mp
-9 °C
temperatura de transición
flash point 88 °C
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=Cc1c(cc(cc1)C)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup