Merck
149705
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
97%
Sinónimos:
3-Chloro-p-tolunitrile
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
151.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
45-48 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
INEMHABDFCKBID-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Chloro-4-methylbenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)