140996
Ethyl crotonate
96%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.9 (vs air)
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
densidad
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?