Merck
140864
Sigma-Aldrich
Mesitylene
reagent grade, 97%
Sinónimos:
1,3,5-Trimethylbenzene
Seleccione un Tamaño
2.5 L
111,00 €
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 L
111,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
120.19
Beilstein:
906806
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1022 °F
lim. expl.
0.88-6.1 %, 100 °F
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Binders for metals in industrial processes: A study explored the use of hydroxyl-terminated dendrimers with sulfonimide linkers, where mesitylene was employed as a critical solvent in the synthesis process, offering potential in industrial metal binding applications (Abu Sbeih and Al Harahsheh, 2024).
  • Permeation networks for selective solvent filtration: Research demonstrated the use of mesitylene in creating superoleophilic, chemically and mechanically resistant percolation networks of ZIF-7 and ZIF-11 for the selective permeation of oils and chlorinated solvents, indicating its utility in industrial chemical processes (Prasanthi and Datta, 2023).
  • Green synthesis of covalent organic frameworks: A review highlighted the role of mesitylene in the green and facile preparation of covalent organic frameworks, emphasizing its significance in sustainable and advanced applications in chemical engineering (Azadi and Dinari, 2023).
Envase
Packaged in glass bottles
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Natalie D Coombs et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (3)(3), 332-337 (2008-04-17)
Sterically encumbered amido ligands based on a 1,8-diarylcarbazol-9-yl backbone have been investigated as electronically distinct alternatives to the widely-used terphenyl ligand class in the stabilization of low-coordinate metal complexes, and structurally characterized for the first time. While 1,8-diphenylcarbazol-9-yl derivatives are
Jacqueline M Veauthier et al.
Inorganic chemistry, 43(4), 1220-1228 (2004-02-18)
New bimetallic mu-oxo diferric complexes of several previously reported calix[4]pyrrole Schiff base macrocycles are described. The synthesis of a new member of this class of macrocycles is also reported; it was prepared via an acid-catalyzed condensation between 1,9-bisformyl-5,5-dipropyldipyrromethane and o-phenylenediamine.
Toshifumi Dohi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (40)(40), 4152-4154 (2007-10-11)
We have found that the use of fluoroalcohol media greatly enhanced the efficiency and scope of the direct dehydrative condensation of arenes and hypervalent iodine(III) compounds; the present clean method has a broad range of applicability as well as unique
Dalit Rechavi et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(25), 7738-7739 (2004-06-24)
Isotope effects for the encapsulation of deuterated versus nondeuterated guests are determined. This system involves the use of social isomers, and the origin of the isotope effect is localized to methyl groups interacting with aromatic rings.
Sanyog Sharma et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(4), 654-661 (2012-12-12)
Two mesitylene based probes, having catechol/phenol units in conjunction to the Schiff base have been synthesized. The probe with a catechol unit can be used to sense and discriminate between F(-) and CN(-) through different colorimetric and fluorimetric responses using