Merck
119261
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)tetracarbonylmolybdenum(0)
95%
Sinónimos:
(Norbornadiene)tetracarbonylmolybdenum, Bicyclo[2.2.1]heptadienemolybdenum tetracarbonyl, Tetracarbonyl(2,5-norbornadiene)molybdenum
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8MoO4
Número de CAS:
Peso molecular:
300.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
79-81 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C2C=CC1C=C2
InChI
1S/C7H8.4CO.Mo/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;4*1-2;/h1-4,6-7H,5H2;;;;;
Clave InChI
UZHYHBPCAGKHGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The product may be used to modify multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) paste electrode with tetracarbonylmolybdenum for the determination of Cu(II) by square wave anodic stripping voltammetry. [1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Square wave anodic stripping voltammetry of copper (II) at a MWCNT paste electrode modified with a tetracarbonylmolybdenum (0) nanocomposite.
Saidin MI, et al.
Microchimica Acta, 183.4, 1441-1448 (2016)
Unusual coordination of tetrylenes to molybdenum carbonyl fragments.
Lips F, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50.42, 5561-5564 (2014)