Merck
InicioProductosCultivo celular y análisisDisoluciones tampón y medios para cultivo celular
Disoluciones tampón y medios para cultivo celular
Esta imagen muestra a dos científicos en el MLab con biorreactores al fondo.
Es un testimonio de Dulbecco, Eagle, Ringer y otros médicos y científicos pioneros de que las formulaciones de medios que desarrollaron siguen siendo ampliamente utilizadas en la actualidad. Las variaciones de esos medios y otros medios clásicos se han refinado en respuesta a la necesidad de entornos fisiológicamente apropiados para diversos cultivos de células de mamífero. Tanto si está cultivando fenotipos en suspensión o adherentes, con o sin FBS, si necesita líquido listo para usar o polvo listo para guardar, con elevado o bajo contenido de glutamina, aquí encontrará justo lo que necesita para sus cultivos celulares. Estos medios y sales, junto con sus componentes, han sido calificados aptos para aplicaciones de cultivo celular y se fabrican en nuestras instalaciones de vanguardia.  
Se está vertiendo un líquido rojo en un matraz Erlenmeyer aforado, con graduaciones en 200, 300 y 500 mililitros, sobre una encimera oscura de laboratorio.
Medios y tampones clásicos
Las formulaciones de los medios para cultivo celular se han optimizado durante décadas de investigación en respuesta a la diversa fisiología celular. Medios seleccionados como DMEM, MEM, RPMI-1640, y las formulaciones F-10 y F-12 de Ham, así como disoluciones sin suero como la M199.
Medios de cultivo vegetal
Los medios para cultivo vegetal, como Murashige y Skoog (medios de MS), Gamborg B5 y medio para orquídeas Phytamax™ contienen micronutrientes esenciales, macronutrientes, compuestos orgánicos, vitaminas y reguladores del crecimiento vegetal para el cultivo de células, órganos y tejidos vegetales.
Medios para cultivo vegetal
Explore más categorías
Una imagen vibrante que captura un racimo de uvas rojas salpicando contra un llamativo fondo amarillo, lo que crea un efecto visual vivo y dinámico.
Medios para cultivo celular en bioprocesos
Nuestros medios de cultivo celular (CCM) de bioprocesamiento personalizables o genéricos mejoran la productividad en los procesos de AcM, vacunas y genoterapia o citoterapia.
Ver productos
Comprar productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 440
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 440