Merck
InicioProductosCultivo celular y análisisReactivos para cultivo celular sin componentes de origen animal
Reactivos para cultivo celular sin componentes de origen animal
Entorno de laboratorio donde un investigador que lleva guantes azules sostiene una placa de microvaloración blanca con pocillos rojos. En la placa se indica claramente «ANIMAL COMPONENT FREE» (sin componentes de origen animal), lo que pone de manifiesto el uso de reactivos no animales en el experimento. Al fondo, se observan gradillas con puntas de pipeta, destacando la precisión y limpieza del trabajo científico que se está llevando a cabo.
Los reactivos de cultivo celular que no contienen componentes de origen animal reducen notablemente la variabilidad del rendimiento de los experimentos científicos, proporcionando resultados más uniformes. Una opción más ética y sostenible que los reactivos de cultivo celular que contienen componentes animales, los reactivos no procedentes de animales también permiten una transición fácil a la investigación que avanza hacia nuevas aplicaciones clínicas, farmacéuticas, biotecnológicas y de fabricación. Debido a la ausencia de componentes animales, estos reactivos muestran poca o ninguna variación entre lotes y no se enfrentan a restricciones de importación. Nuestros medios de cultivo celular, suplementos, reactivos y factores de crecimiento de gran calidad sin componentes animales (ACF), de origen no animal (NAO) y sin suero tienen una gran actividad biológica. Estos reactivos contienen una baja concentración de endotoxinas y son ideales para su uso en aplicaciones como cultivo de células madre, experimentos de inflamación, cultivo de células cancerosas y desarrollo de anticuerpos y vacunas.
Descubra aquí las respuestas a sus preguntas frecuentes sobre los reactivos carentes de componentes de origen animal.
Visión general de la sección
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Artículos relacionados
Medios de origen no animal y sin suero
Los investigadores en células madre han hecho la transición a medios y suplementos sin suero y xenobióticos para reducir la variabilidad introducida por la composición indefinida del suero bovino fetal (FBS). Ofrecemos medios para cultivo de células madre sin suero para una variedad de tipos de citoblastos: células madre embrionarias (ES)/IPS humanas, neurocitoblastos (NSC), hemocitoblastos (HSC) y células madre mesenquimatosas (MSC). Estos medios y suplementos se prueban rigurosamente, lo que garantiza un rendimiento y una uniformidad superiores en el cultivo de células madre.
Reactivos para disociación celular sin componentes de origen animal
Algunas aplicaciones de cultivo celular, como los ensayos de eficacia y farmacotoxicidad farmacéuticas, requieren reactivos de disociación ACF de gran calidad durante el proceso experimental. Nuestras enzimas de disociación, cuando se utilizan con medios sin suero (o que contienen suero), ayudan a maximizar el rendimiento de células sanas y funcionalmente viables. Estas disoluciones listas para utilizar permiten una desagregación suave de células, tejidos y tumores con una mayor eficiencia del siembra.
Suplementos definidos químicamente
Los suplementos para cultivo celular definidos químicamente proporcionan nutrientes que promueven el crecimiento saludable de los cultivos celulares sin los riesgos de seguridad de los agentes extraños asociados con los componentes animales. Nuestros suplementos definidos químicamente, como las hormonas y las albúminas, exhiben una gran pureza y una solubilidad superior. Estos suplementos también están disponibles en los formatos de polvo y disolución.
Factores de crecimiento y citocinas sin componentes animales
Nuestra colección de factores de crecimiento y citocinas de gran pureza para el desarrollo biotecnológico y farmacéutico consta de reactivos recombinantes humanos, murinos y de ratas con baja concentración de endotoxinas y sin componentes de origen animal. Estos factores de crecimiento y citocinas se expresan en E. coli o en sistemas de mamíferos. Los factores de crecimiento producidos en las células HEK293 también ofrecen la ventaja añadida de auténticos patrones humanos de glucosilación y modificación postraduccional .
Medios para congelación celular listos sin compuestos de origen animal
Cuando se cultivan las células en un entorno carente de suero, es esencial también mantener las condiciones exentas de suero durante la crioconservación. Los medios para congelación celular sin componentes animales o sin DMSO se pueden utilizar para la conservación prolongada de células primarias, células madre y varias líneas celulares cancerosas humanas.
Definimos los procesos y productos ACF y NAO como:
  • Carentes de componentes de origen animal en general: Los productos sin componentes animales no contienen ninguna materia prima primaria derivada directamente de tejido bovino o de otro tejido animal ni la utilizan en el proceso de fabricación.
  • Fermentación de ACF: Productos que contienen materias primas primarias que se fabrican utilizando procesos de fermentación y un medio de cultivo que no contiene tejidos de gran infecciosidad (cerebro, médula espinal, ojo, etc.).
  • Origen no animal en general: Los productos de origen no animal no contienen componentes de origen animal en ninguna de las etapas de síntesis que determinan la estructura química final.
  • Fermentación de NAO: Los productos NAO no contienen materiales de origen animal en el caldo de fermentación.