Merck
BP811
Dexametasona
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, 9α-Fluoro-16α-metil-11β,17α,21-trihidroxi-1,4-pregnadieno-3,20-diona, 9α-fluoro-16α-metilprednisolona, Prednisolona F
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29FO5
Número de CAS:
Peso molecular:
392.46
Beilstein:
2066651
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dexamethasone
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
262-264 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Clave InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Dexamethasone impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tobramycin and Dexamethasone Eye Drops, Suspension
  • Dexamethasone Eye Drops, Suspension
  • Dexamethasone Sodium Phosphate Eye Drops, Solution
  • Acciones bioquímicas o fisiológicas
    Glucocorticoide antiinflamatorio
    Glucocorticoide antiinflamatorio. Regula la supervivencia, el crecimiento y la diferenciación de las células T. Inhibe la inducción de la óxido nítrico sintasa.
    Envase
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Producto relacionado
    Referencia del producto
    Descripción
    Precios
    Pictogramas
    Health hazard
    Palabra de señalización
    Danger
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Repr. 1B
    Código de clase de almacenamiento
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)
    Visite la Librería de documentos
    Los clientes también vieron
    Slide 1 of 1
    1 of 1
    Artículos
    Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.
    Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.
    Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.